Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (4-iodophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention

I0830-5G
TCIAI0830-5GEA 242 EUR InStock
TCIAI0830-5G
Acide (4-iodophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (4-iodophényl)métaborique


Formule: C₆H₆BIO₂
Point de fusion: 286°C
Numéro MDL: MFCD01319014
Numéro CAS: 5122-99-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 108.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité