Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Iodo-4-hydroxyquinazoline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

I0832-5G
TCIAI0832-5GEA 74.8 EUR InStock
TCIAI0832-5G
6-Iodo-4-hydroxyquinazoline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
6-Iodo-4-hydroxyquinazoline


Formule: C₈H₅IN₂O
Point de fusion: 271°C
Numéro MDL: MFCD00460007
Numéro CAS: 16064-08-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=776969304beaa63098756f67ce1419949b224da7&vid=f05f07fcd34b10ab4cf5cdaa943ac5e9065bb3a3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité