Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Isoconazole nitrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-[2-(2,6-Dichlorobenzyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole Nitrate, 1-(2-((2,6-Dichlorobenzyl)oxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl)-1H-imidazole nitrate

I0834-5G
TCIAI0834-5GEA 71.5 EUR InStock
TCIAI0834-5G
Isoconazole nitrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Isoconazole nitrate


Formule: C₁₈H₁₄Cl₄N₂O
MW: 479,14 g/mol
Point de fusion: 183°C
Numéro MDL: MFCD01721647
Numéro CAS: 24168-96-5
EINECS: 246-051-4
Merck Index: 14,05160
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité