Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Isopropylimidazole ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Isopropyl-1H-imidazole

I0845-25G
TCIAI0845-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAI0845-25G
1-Isopropylimidazole ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1-Isopropylimidazole


Formule: C₆H₁₀N₂
MW: 110,1600 g/mol
Point d'ébullition: 104°C
Numéro MDL: MFCD00234239
Numéro CAS: 4532-96-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a768a75f8384f9f3f7961bd3a0f1766af9b60cdb&vid=a768a75f8384f9f3f7961bd3a0f1766af9b60cdb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité