Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iron(III) hexacyanoferrate(II)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Iron(III) Ferrocyanide, Prussian Blue

I0849-25G
TCIAI0849-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAI0849-25G
Iron(III) hexacyanoferrate(II)
Iron(III) hexacyanoferrate(II)


Formule: C₁₈Fe₇N₁₈
MW: 859,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00135663
Numéro CAS: 14038-43-8
EINECS: 237-875-5
Merck Index: 14,07910
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d6ff7c526790664b2fd5b5b1918218e2b13980&vid=32d6ff7c526790664b2fd5b5b1918218e2b13980&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystaline
Iron (titration) min. 30.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité