Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Isopropylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Amino-4-isopropylcyclohexane

I0853-5ML
TCIAI0853-5MLEA 148 EUR InStock
TCIAI0853-5ML
4-Isopropylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Isopropylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)


Formule: C₉H₁₉N
MW: 141,26 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Numéro MDL: MFCD16853065
Numéro CAS: 52430-81-6
ONU: 2733
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=255649a3e91070dccc175242f7a2712ae80f4a1b&vid=255649a3e91070dccc175242f7a2712ae80f4a1b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité