Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isomaltopentaose ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

I0854-50MG
TCIAI0854-50MGEA 168 EUR InStock
TCIAI0854-50MG
Isomaltopentaose ≥95.0% (par HPLC)
Isomaltopentaose


Formule: C₃₀H₅₂O₂₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD13182451
Numéro CAS: 6082-32-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 95.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité