Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isopimpinellin ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,9-Dimethoxy-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one, 4,9-Dimethoxyfuro[3,2-g]benzopyran-7-one, 5,8-Dimethoxypsoralen

I0861-10MG
TCIAI0861-10MGEA 96.8 EUR InStock
TCIAI0861-10MG
Isopimpinellin ≥98.0% (par GC)
Isopimpinellin


Formule: C₁₃H₁₀O₅
MW: 246,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017407
Numéro CAS: 482-27-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b58359e2e5b9b1cd94a4b9c36ab8215bfd89431b&vid=b58359e2e5b9b1cd94a4b9c36ab8215bfd89431b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité