Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iodosodilactone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

I0865-1G
TCIAI0865-1GEA 115 EUR InStock
TCIAI0865-1G
Iodosodilactone ≥98.0% (par GC)
Iodosodilactone


Formule: C₈H₃IO₄
Point de fusion: 263°C
Numéro CAS: 2902-68-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb3d46b3db364caebfb07c93b3d0a01c9a786fab&vid=cb3d46b3db364caebfb07c93b3d0a01c9a786fab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité