Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Indirubin ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Indigo Red, [2,3'-Biindolinylidene]-2',3-dione

I0868-25MG
TCIAI0868-25MGEA 141 EUR InStock
TCIAI0868-25MG
Indirubin ≥97.0% (par HPLC)
Indirubin


Formule: C₁₆H₁₀N₂O₂
MW: 262,27 g/mol
Point de fusion: 350°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00221745
Numéro CAS: 479-41-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59054525c8e0e0ba704af1936e196337519ab19d&vid=59054525c8e0e0ba704af1936e196337519ab19d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 10.20 and le 11.00 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité