Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Iodooxetane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Iodo-1,3-epoxypropane, 1,3-Epoxy-2-iodopropane

I0872-1G
TCIAI0872-1GEA 143 EUR InStock
TCIAI0872-1G
3-Iodooxetane ≥95.0% (par GC)
3-Iodooxetane


Formule: C₃H₅IO
MW: 183,98 g/mol
Point d'ébullition: 159°C
Point d'éclair: 54°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08544403
Numéro CAS: 26272-85-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb0936e381bf2307778bea309e44a6e937c8e750&vid=cb0936e381bf2307778bea309e44a6e937c8e750&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité