Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isopropyl-cyclohexanecarboxylic acid

I0874-5G
TCIAI0874-5GEA 174 EUR InStock
TCIAI0874-5G
4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)


Formule: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,25 g/mol
Point d'ébullition: 134°C
Numéro MDL: MFCD01734696
Numéro CAS: 62067-45-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b35df463571214fa813203794e4ca7a67e21eb79&vid=b35df463571214fa813203794e4ca7a67e21eb79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité