Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isradipine ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

I0876-25MG
TCIAI0876-25MGEA 66 EUR InStock
TCIAI0876-25MG
Isradipine ≥98.0% (par HPLC)
Isradipine


Formule: C₁₉H₂₁N₃O₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00153820
Numéro CAS: 75695-93-1
Merck Index: 14,05240
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8920707262839337bc2c786e490877ecd0dc4537&vid=8920707262839337bc2c786e490877ecd0dc4537&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 10.70 to 11.60 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité