5-Iodo-2'-deoxycytidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
I0882-1G
TCIAI0882-1GEA 131 EUR InStock
TCIAI0882-1G
5-Iodo-2'-deoxycytidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Iodo-2'-deoxycytidine
Formule: C₉H₁₂IN₃O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00038063
Numéro CAS: 611-53-0
EINECS: 210-269-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cbb0e4e91850d3b02cb3035fa6583b1fbb81a02&vid=6cbb0e4e91850d3b02cb3035fa6583b1fbb81a02&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +27.0 to +30.0 deg (C=1,H2O)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité