Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-iodoisophtalique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

I0883-5G
TCIAI0883-5GEA 211 EUR InStock
TCIAI0883-5G
Acide 2-iodoisophtalique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-iodoisophtalique


Formule: C₈H₅IO₄
MW: 292,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00156976
Numéro CAS: 2902-65-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f51c23ee6fd21a69bd64a9a69859a4e0537c0c78&vid=f51c23ee6fd21a69bd64a9a69859a4e0537c0c78&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 243.0 to 246.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité