Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Isobutyl-4-méthyl-1,3-dioxolane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isovaleraldehyde Propylene Glycol Acetal, 3-Methylbutanal Propylene Glycol Acetal

I0896-25ML
TCIAI0896-25MLEA 37.4 EUR InStock
TCIAI0896-25ML
2-Isobutyl-4-méthyl-1,3-dioxolane ≥98.0% (par GC)
2-Isobutyl-4-méthyl-1,3-dioxolane


Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'éclair: 41°C
Numéro MDL: MFCD00238528
Numéro CAS: 18433-93-7
EINECS: 242-309-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ae2d4d0d034c8527eacb39a891669ca377a578a&vid=2ae2d4d0d034c8527eacb39a891669ca377a578a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité