Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ICBA ≥98.5% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

I0900-50MG
TCIAI0900-50MGEA 154 EUR InStock
TCIAI0900-50MG
ICBA ≥98.5% (par HPLC)
ICBA


Formule: C₇₈H₁₆
MW: 952,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD20264904
Numéro CAS: 1207461-57-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aff949a66985a30f8b710c3e354da0b4da1b0f18&vid=aff949a66985a30f8b710c3e354da0b4da1b0f18&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.5 % (total of isomers)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité