Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isopropyl 2-bromo-2-methylpropanoate, Isopropyl 2-bromoisobutyrate, 2-Bromo-2-methylpropionic Acid Isopropyl Ester

I0920-25G
TCIAI0920-25GEA 49.5 EUR InStock
TCIAI0920-25G
Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate ≥97.0% (par GC)
Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate


Formule: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209,08 g/mol
Point d'éclair: 56°C
Numéro MDL: MFCD00055235
Numéro CAS: 51368-55-9
EINECS: 257-158-0
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité