Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Imidazo[1,2-a]pyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

I0922-5G
TCIAI0922-5GEA 223 EUR InStock
TCIAI0922-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine ≥98.0% (par GC)
Imidazo[1,2-a]pyridine


Formule: C₇H₆N₂
Point d'ébullition: 98°C
Numéro MDL: MFCD00005553
Numéro CAS: 274-76-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=657ffc997a6e702beb8f2f3a8af99f2b034084f9&vid=657ffc997a6e702beb8f2f3a8af99f2b034084f9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité