Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Iodoquinoline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

I0931-1G
TCIAI0931-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAI0931-1G
6-Iodoquinoline ≥98.0% (par GC)
6-Iodoquinoline


Formule: C₉H₆IN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08457906
Numéro CAS: 13327-31-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98a11254eff08ca9c70200122087ac330679532c&vid=98a11254eff08ca9c70200122087ac330679532c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité