Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Iodobenzo[d]thiazole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Iodobenzothiazole

I0938-5G
TCIAI0938-5GEA 284 EUR InStock
TCIAI0938-5G
2-Iodobenzo[d]thiazole ≥98.0% (par GC)
2-Iodobenzo[d]thiazole


Formule: C₇H₄INS
MW: 261,0800 g/mol
Numéro MDL: MFCD00971971
Numéro CAS: 1123-99-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité