Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N'-[3-(Diméthylamino)propyl]-N,N-diméthyl-1,3-propanediamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N'-[3-(Dimethylamino)propyl]-N,N-dimethyl-1,3-propanediamine, N1-(3-(Dimethylamino)propyl)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine, N,N-Bis[3-(dimethylamino)propyl]amine

I0939-25ML
TCIAI0939-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAI0939-25ML
N'-[3-(Diméthylamino)propyl]-N,N-diméthyl-1,3-propanediamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
N'-[3-(Diméthylamino)propyl]-N,N-diméthyl-1,3-propanediamine


Formule: C₁₀H₂₅N₃
MW: 187,33 g/mol
Point d'éclair: 98°C
Numéro MDL: MFCD00014880
Numéro CAS: 6711-48-4
EINECS: 229-761-9
ONU: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3d34759ca5b140f44470f072aa784c4686b52d2&vid=e3d34759ca5b140f44470f072aa784c4686b52d2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité