Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Iodo-5-nitropyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

I0955-1G
TCIAI0955-1GEA 96.8 EUR InStock
TCIAI0955-1G
2-Iodo-5-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Iodo-5-nitropyridine


Formule: C₅H₃IN₂O₂
Numéro MDL: MFCD05863241
Numéro CAS: 28080-54-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45536df9e2fd23d9ba0f6e29ded68ce0c1bf71af&vid=45536df9e2fd23d9ba0f6e29ded68ce0c1bf71af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité