Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3-iodo-4-méthoxybenzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Iodo-p-anisic acid

I0959-5G
TCIAI0959-5GEA 57.2 EUR InStock
TCIAI0959-5G
Acide 3-iodo-4-méthoxybenzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-iodo-4-méthoxybenzoïque


Formule: C₈H₇IO₃
MW: 278,05 g/mol
Point de fusion: 243°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00017347
Numéro CAS: 68507-19-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7df016b9270077e944a69179e9b54e8dc716cf7&vid=a7df016b9270077e944a69179e9b54e8dc716cf7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité