Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Iodo-1-methylpyrazole

I0963-1G
TCIAI0963-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAI0963-1G
5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC)
5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole


Formule: C₄H₅IN₂
MW: 208,00 g/mol
Numéro MDL: MFCD11109327
Numéro CAS: 34091-51-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité