Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

8-Iodoquinoline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

I0965-200MG
TCIAI0965-200MGEA 84.7 EUR InStock
TCIAI0965-200MG
8-Iodoquinoline ≥98.0% (par GC)
8-Iodoquinoline


Formule: C₉H₆IN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08062396
Numéro CAS: 1006-47-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98136786ff13ae1c16cfa94d75173dc3e0402fd8&vid=98136786ff13ae1c16cfa94d75173dc3e0402fd8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité