Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Icaritin ≥96.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-8-(3-methylbut-2-en-1-yl)-4H-chromen-4-one, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-8-(3-methyl-2-buten-1-yl)-4H-1-benzopyran-4-one

I0974-50MG
TCIAI0974-50MGEA 382 EUR InStock
TCIAI0974-50MG
Icaritin ≥96.0% (par HPLC)
Icaritin


Formule: C₂₁H₂₀O₆
MW: 368,39 g/mol
Point de fusion: 233°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22422519
Numéro CAS: 118525-40-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ba95999a2ed32373f23cf1619bd933d2429bcad&vid=1ba95999a2ed32373f23cf1619bd933d2429bcad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 65.00 to 71.00 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité