Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Indanedione ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

I0976-1G
TCIAI0976-1GEA 96.8 EUR InStock
TCIAI0976-1G
1,2-Indanedione ≥98.0% (par GC)
1,2-Indanedione


Formule: C₉H₆O₂
MW: 146,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00463378
Numéro CAS: 16214-27-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09cfcd360f408bee908c973c1356dd79fe2d6ea2&vid=09cfcd360f408bee908c973c1356dd79fe2d6ea2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité