Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Iodo-2-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

I0993-5G
TCIAI0993-5GEA 70.4 EUR InStock
TCIAI0993-5G
4-Iodo-2-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
4-Iodo-2-nitrotoluène


Formule: C₇H₆INO₂
MW: 263,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051090
Numéro CAS: 41252-97-5
EINECS: 255-279-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea58ca7ee01970d9d372c2ce162610a58d595a2a&vid=ea58ca7ee01970d9d372c2ce162610a58d595a2a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité