Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Iodo-5-phenylthiophene ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

I0998-1G
TCIAI0998-1GEA 114 EUR InStock
TCIAI0998-1G
2-Iodo-5-phenylthiophene ≥97.0% (par GC)
2-Iodo-5-phenylthiophene


Formule: C₁₀H₇IS
MW: 286,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD13180547
Numéro CAS: 13781-37-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a6012fba7f665dd09b4f9141a7047025c67c9de&vid=1a6012fba7f665dd09b4f9141a7047025c67c9de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité