Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Isopropoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Isopropoxycarbonylphenylboronic acid, 4-(Isopropoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (4-(Isopropoxycarbonyl)phenyl)boronic acid

I1001-1G
TCIAI1001-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAI1001-1G
4-(Isopropoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Isopropoxycarbonyl)phenylboronic acid


Formule: C₁₀H₁₃BO₄
MW: 208,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD02259385
Numéro CAS: 342002-82-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2fdb77aae2ea0bda9d50acd15266a09a7f7454&vid=ee2fdb77aae2ea0bda9d50acd15266a09a7f7454&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité