Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(3-Indoxyl) β-D-glucopyranoside ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

I1012-200MG
TCIAI1012-200MGEA 105 EUR InStock
TCIAI1012-200MG
(3-Indoxyl) β-D-glucopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
(3-Indoxyl) β-D-glucopyranoside


Formule: C₁₄H₁₇NO₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00047169
Numéro CAS: 487-60-5
Merck Index: 14,04942
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddc489560ca2ef94a7a04867c0d7aae57c3b0f2e&vid=ddc489560ca2ef94a7a04867c0d7aae57c3b0f2e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -62.0 to -67.0 deg (C=2, H2O)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité