Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

I1017-1G
TCIAI1017-1GEA 116 EUR InStock
TCIAI1017-1G
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid


Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00586645
Numéro CAS: 17616-04-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité