Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2H-Perfluoro-5,8,11-trimethyl-3,6,9,12-tetraoxatetradecane ≥92.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,1,1,2,4,4,5,7,7,8,10,10,11,13,13,14,14,15,15,15-Icosafluoro-5,8,11-tris(trifluoromethyl)-3,6,9,12-tetraoxapentadecane

I1044-25G
TCIAI1044-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAI1044-25G
2H-Perfluoro-5,8,11-trimethyl-3,6,9,12-tetraoxatetradecane ≥92.0% (par GC)
2H-Perfluoro-5,8,11-trimethyl-3,6,9,12-tetraoxatetradecane


Formule: C₁₄HF₂₉O₄
MW: 784,12 g/mol
Point d'ébullition: 194°C
Numéro MDL: MFCD00054717
Numéro CAS: 26738-51-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26207ebb2fa80d59ea58bd0b0f97518daf028191&vid=26207ebb2fa80d59ea58bd0b0f97518daf028191&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité