Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Iodophthalonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Dicyano-4-iodobenzene

I1050-1G
TCIAI1050-1GEA 119 EUR InStock
TCIAI1050-1G
4-Iodophthalonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Iodophthalonitrile


Formule: C₈H₃IN₂
MW: 254,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863730
Numéro CAS: 69518-17-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité