Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(6,6)Carbon Nanobelt bis(tetrahydrofuran) adduit ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

I1078-10MG
TCIAI1078-10MGEA 633 EUR InStock
TCIAI1078-10MG
(6,6)Carbon Nanobelt bis(tetrahydrofuran) adduit ≥97.0% (par HPLC)
(6,6)Carbon Nanobelt bis(tetrahydrofuran)


Formule: C₄₈H₂₄·₂C₄H₈O
Numéro CAS: 2245104-25-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 88.00 to 90.50 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité