Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Imidazole-4-carboxamide ≥95.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1H-Imidazole-4-carboxamide

I1101-250MG
TCIAI1101-250MGEA 83.6 EUR InStock
TCIAI1101-250MG
Imidazole-4-carboxamide ≥95.0% (par HPLC, azote total)
Imidazole-4-carboxamide


Formule: C₄H₅N₃O
MW: 111,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD04113065
Numéro CAS: 26832-08-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 214.0 to 218.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité