Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isopropylboronic acid pinacol ester ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

I1109-1G
TCIAI1109-1GEA 103 EUR InStock
TCIAI1109-1G
Isopropylboronic acid pinacol ester ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Isopropylboronic acid pinacol ester


Formule: C₉H₁₉BO₂
Numéro MDL: MFCD05663856
Numéro CAS: 76347-13-2
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité