Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Isocyanatoethyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Danger

Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)

I1111-25G
TCIAI1111-25GEA 125 EUR InStock
TCIAI1111-25G
2-Isocyanatoethyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
2-Isocyanatoethyl methacrylate


Formule: C₇H₉NO₃
MW: 155,153 g/mol
Point d'ébullition: 211°C
Point d'éclair: 97°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00080536
Numéro CAS: 30674-80-7
EINECS: 250-284-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité