Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Iodo-N-isopropyl-5-methoxybenzamide ≥97.0% (par GC, azote total)

Fournisseur: TCI

I1117-100MG
TCIAI1117-100MGEA 172 EUR InStock
TCIAI1117-100MG
2-Iodo-N-isopropyl-5-methoxybenzamide ≥97.0% (par GC, azote total)
2-Iodo-N-isopropyl-5-methoxybenzamide


Formule: C₁₁H₁₄INO₂
MW: 319,14 g/mol
Numéro CAS: 1820802-04-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité