Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(1H-Indol-3-yl)-1lambda3-benzo[d][1,2]iodaoxol-3(1H)-one ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-H-IndoleBX

I1126-250MG
TCIAI1126-250MGEA 183 EUR InStock
TCIAI1126-250MG
1-(1H-Indol-3-yl)-1lambda3-benzo[d][1,2]iodaoxol-3(1H)-one ≥98.0% (par HPLC)
1-(1H-Indol-3-yl)-1lambda3-benzo[d][1,2]iodaoxol-3(1H)-one


Formule: C₁₅H₁₀INO₂
MW: 363,15 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 2130906-05-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité