Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydroxyde de tétrapropylammonium 10% dans l'eau pour la chromatographie de paires d'ions

Fournisseur: TCI
Danger

I1130-25ML
TCIAI1130-25MLEA 35.2 EUR InStock
TCIAI1130-25ML
Hydroxyde de tétrapropylammonium 10% dans l'eau pour la chromatographie de paires d'ions
Hydroxyde de tétrapropylammonium


Formule: C₁₂H₂₉NO
Numéro MDL: MFCD00009360
Numéro CAS: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
ONU: 3267
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 %
Absorbance (230nm) max. 0.100
Absorbance (254nm) max. 0.050
Absorbance (400nm) max. 0.010

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité