Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-Julolidinecarboxaldehyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2,3,5,6,7-Hexahydropyrido[3,2,1-ij]quinoline-9-carbaldehyde, 2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-benzo[ij]quinolizine-9-carboxaldehyde

J0008-1G
TCIAJ0008-1GEA 120 EUR InStock
TCIAJ0008-1G
9-Julolidinecarboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
9-Julolidinecarboxaldehyde


Formule: C₁₃H₁₅NO
MW: 201,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151555
Numéro CAS: 33985-71-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité