Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-Kynurenine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: β-Anthraniloyl-L-alanine, (S)-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid, L-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid, Kynurenine

K0016-100MG
TCIAK0016-100MGEA 120 EUR InStock
TCIAK0016-100MG
L-Kynurenine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
L-Kynurenine


Formule: C₁₀H₁₂N₂O₃
MW: 208,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00069912
Numéro CAS: 2922-83-0
Merck Index: 14,05328
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -36.0 deg (C=0.4, H2O)
Water max. 5.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité