2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexène-1,4-dione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ketoisophorone, 4-Oxoisophorone
K0034-25G
TCIAK0034-25GEA 44 EUR InStock
TCIAK0034-25G
2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexène-1,4-dione ≥98.0% (par GC)
2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexène-1,4-dione
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Point d'ébullition: 214 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 15 °C
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00043119
Numéro CAS: 1125-21-9
EINECS: 214-406-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55cbbcee4a8ada950d259259951e20a8870a5432&vid=55cbbcee4a8ada950d259259951e20a8870a5432&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité