Sodium-2-oxobutyrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
K0040-5G
TCIAK0040-5GEA 132 EUR InStock
TCIAK0040-5G
Sodium-2-oxobutyrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium-2-oxobutyrate
Formule: C₄H₆O₃
Numéro MDL: MFCD00064194
Numéro CAS: 2013-26-5
EINECS: 217-937-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ef6ff94b996f51a76c60e5fe713c65fbf8cb250&vid=1ef6ff94b996f51a76c60e5fe713c65fbf8cb250&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water very faint turbidity
Water max. 10.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité