Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Leucomycins

Fournisseur: TCI

K0046-5G
TCIAK0046-5GEA 31.9 EUR InStock
TCIAK0046-5G
Leucomycins
Leucomycins


Numéro MDL: MFCD00147435
Numéro CAS: 1392-21-8
Merck Index: 14,05453
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 48.0area% (A5+A4+A1)
Leucomycin A5 40.0 to 70.0 area%
Leucomycin A4 5.0 to 25.0 area%
Leucomycin A1 3.0 to 12.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité