Calcium lactobionate hydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
L0006-25G
TCIAL0006-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAL0006-25G
Calcium lactobionate hydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Calcium lactobionate hydrate
Formule: C₁₂H₂₂O₁₂
Numéro MDL: MFCD00135895
Numéro CAS: 5001-51-4
EINECS: 225-668-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +25.0 deg (C=6, H2O)
Water 2.0 to 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité