Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lanthionine (DL- and meso- mixture) ≥94.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,3'-Thiobis(2-aminopropionic Acid), 3,3'-Thiodialanine

L0010-100MG
TCIAL0010-100MGEA 163 EUR InStock
TCIAL0010-100MG
Lanthionine (DL- and meso- mixture) ≥94.0% (par GC, analyse par titration)
Lanthionine (DL- and meso- mixture)


Formule: C₆H₁₂N₂O₄S
MW: 208,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002615
Numéro CAS: 922-55-4
EINECS: 213-076-7
Merck Index: 14,05365
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 94.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité