Calcium levulinate dihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Levulinic Acid Calcium Salt, 4-Oxovaleric Acid Calcium Salt, 3-Acetylpropionic Acid Calcium Salt, Calcium 4-oxopentanoate
L0043-25G
TCIAL0043-25GEA 102 EUR InStock
TCIAL0043-25G
Calcium levulinate dihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Calcium levulinate dihydrate
Formule: C₅H₈O₃
MW: 270,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045959
Numéro CAS: 5743-49-7
EINECS: 209-725-9
Merck Index: 14,01679
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 10.0 to 13.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
25 g TCIAL0043-25G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité